Learn More
Bromuro de dimidio, ∽ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446742 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446742 500 mg -
11456742 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446742 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215095890
CAS 518-67-2
Fórmula molecular C20H18BrN3
Peso molecular (g/mol) 380.29
Número MDL MFCD00011757
Clave InChI MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
Nombre IUPAC bromuro de 3,8-diamino-5-metil-6-fenilfenantridin-5-io
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimidium bromide
Color Negro
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽95%
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.29
Forma física Powder