Learn More
Dimetridazole, MedChemExpress
Código de producto. 16402329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1244
MedChemExpress Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Dmetridazole (1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole), a nitroimidazole-based antibiotic, combats protozoan infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetridazole
Forma física Solid
CAS 551-92-8
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H7N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (354.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](C1=CN=C(C)N1C)[O-]
Peso molecular (g/mol) 141.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 98.0%