Learn More
Dimetridazol, LoGiCal
Código de producto. 30460328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460328 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460328 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3059.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetridazole
CAS 551-92-8
Nombres de analitos o componentes Dimetridazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H7 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-5-nitroimidazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 141.13
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0538 g/mol