Learn More
Dimetridazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimetridazole D3 |
| CAS | 64678-69-9 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H4 N3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 2-methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro- (9CI), Dimetridazole-d3, Dimetridazole D3 (N-methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-nitro-1-(trideuteriometil)imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0727 |