Learn More
Dimetridazol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328433 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328433 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12772000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetridazole
CAS 551-92-8
Nombres de analitos o componentes Dimetridazole
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C5 H7 N3 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Dimetridazole, 1H-Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro-, Imidazole, 1,2-dimethyl-5-nitro- (7CI,8CI), 1,2-Dimethyl-5-nitro-1H-imidazole, 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole, 5-Nitro-1,2-dimethylimidazole, 8595RP, Dimetridazol, Dimetridazole, Dimetrizadole, Dimetronidazole, Emtryl, Emtrylvet, Emtrymix, NSC 226253
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1C
Nombre IUPAC 1,2-dimetil-5-nitroimidazol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 141.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0538 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.