Learn More
Mesilato de dimetotiazina, LoGiCal
Código de producto. 30459046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459046 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459046 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1591.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetotiazine Mesilate
CAS 13115-40-7
Nombres de analitos o componentes Dimetotiazine Mesilate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H25 N3 O2 S2 . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-, methanesulfonate (1:1), 10H-Phenothiazine-2-sulfonamide, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-, monomethanesulfonate (9CI), Phenothiazine-2-sulfonamide, 10-[2-(dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-, monomethanesulfonate (8CI), 10-[2-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethylphenothiazine-2-sulfonamide methanesulfonate, 8599RP mesylate, Banistyl, Bonpac, Calsekin, Dimethothiazine mesylate, Dimethothiazine methanesulfonate, Fonazine mesylate, Fonazine methanesulfonate, IL 6302 mesylate, Migristene, Neomestine, Promaquid, RP 8599, RP 8599 mesylate, Yoristen
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25N3O2S2.CH4O3S/c1-14(20(2)3)13-22-16-8-6-7-9-18(16)25-19-11-10-15(12-17(19)22)26(23,24)21(4)5;1-5(2,3)4/h6-12,14H,13H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)S(=O)(=O)N(C)C)N(C)C.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 10-[2-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetilfenotiazina-2-sulfonamida; ácido metanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 487.66
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.1269 g/mol