Learn More
Dimetofrine, TRC
Código de producto. 30369594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369594 10 mg -
30368949 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47971510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22950-29-4
Fórmula molecular C11 H17 N O4
Peso molecular (g/mol) 227.26
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etilo]-2,6-dimetoxifenol
SMILES CNCC(O)c1cc(OC)c(O)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetofrine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO4/c1-12-6-8(13)7-4-9(15-2)11(14)10(5-7)16-3/h4-5,8,12-14H,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1158