Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de dimetindeno, Mikromol™
Código de producto. 30050326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0595.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de dimetindeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724726-98-9
Nombres de analitos o componentes Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H24 N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, N-oxide, dihydrochloride, Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O.2ClH/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2,3)23)14-16-8-4-5-9-18(16)20;;/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CC(C1=C(CC[N+](C)(C)[O-])Cc2ccccc12)c3ccccn3
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetil-2-[3-(1-piridin-2-iletil)-1H-inden-2-il]etanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 381.34
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1422 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.