Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de dimetindeno, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de N-óxido de dimetindeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2724726-98-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Indene-2-ethanamine, N,N-dimethyl-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-, N-oxide, dihydrochloride, Dimetindene N-Oxide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O.2ClH/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2,3)23)14-16-8-4-5-9-18(16)20;;/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CC(C1=C(CC[N+](C)(C)[O-])Cc2ccccc12)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetil-2-[3-(1-piridin-2-iletil)-1H-inden-2-il]etanamina; diclorhidrato |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?