Learn More
Dimetilvinilclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10622992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10622992 5 g Frasco de vidrio 5 g
10746442 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 336730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1719-58-0 | C4H8ClSi | 119.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-58-0
Fórmula molecular C4H8ClSi
Peso molecular (g/mol) 119.64
Número MDL MFCD00018090
Clave InChI RABBDIBWJVOAPB-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo chlorodimethylvinylsilane, dimethylvinylchlorosilane, vinyldimethylchlorosilane, chloro dimethyl vinylsilane, silane, chloroethenyldimethyl, chlorodimethyl vinyl silane, unii-xja6n5221t, chloroethenyldimethyl-silane, chloro ethenyl dimethylsilane, chloro-dimethyl-ethenyl-silane
PubChem CID 519368
Nombre IUPAC cloro-etenil-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)\C=C\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylvinylchlorosilane
Nombre de nota 97%
Color Ámbar a beige
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 82.0°C
Temperatura de inflamación −4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH3)2SiCHCH2
Índice de refracción 1.4140 to 1.4170
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylvinylchlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.