Learn More
Dimetilvinfos 100 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30309310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30309310 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30309310 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA12765000TO100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethylvinphos
CAS 2274-67-1
Nombres de analitos o componentes Dimethylvinphos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 Cl3 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl ester (7CI,8CI), Benzyl alcohol, 2,4-dichloro-α-(chloromethylene)-, dimethyl phosphate (8CI), 2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl dimethyl phosphate, Chlorfenvinphos-methyl, Dimethyl-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-chlorovinylphosphate, Dimethylvinfos, Dimethylvinphos, IPO 10, O,O-Dimethyl O-2-chloro-1-(2',4'-dichlorophenyl)-vinyl phosphate, OMS 712, Rangado, SD 8280, Shell SD 8280
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC Fosfato de [2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etenil] dimetilo
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 331.5168
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9382 g/mol