Learn More
Óxido de dimetilestaño, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394849 50 g 50 g
11304859 2 g 2 g
11314859 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071164.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2273-45-2 | C2H6OSn | 164.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2273-45-2
Fórmula molecular C2H6OSn
Peso molecular (g/mol) 164.78
Número MDL MFCD00013838
Clave InChI WNVQCJNZEDLILP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyltin oxide, stannane, dimethyloxo, dimethyloxostannane, tin, dimethyloxo, dimethyltinoxide, dimethyl oxo tin, dimethyl tin oxide, unii-409qf23wo7, dimethyl oxo stannane, oxodimethyltin
PubChem CID 75277
Nombre IUPAC dimetil(oxo)estaño
SMILES C[Sn](C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyltin oxide
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN3146
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.77
Forma física Polvo