Learn More
Dicloruro de dimetiltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364829 2 g 2 g
11344829 10 g 10 g
11354829 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 071142.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-73-1
Fórmula molecular C2H6Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 219.68
Número MDL MFCD00000517
Clave InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)estannano
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyltin dichloride
Punto de fusión 103°C to 105°C
Punto de ebullición 185°C to 190°C
Cantidad 2 g
Número UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (20g/L (20°C)). Solubility in other solvents (0.1g/ml in methanol).
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.69
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyltin dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyltin dichloride