Learn More
Dicloruro de dimetiltina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443238 5 g 5 g
11453238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17661.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-73-1
Fórmula molecular C2H6Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 219.68
Número MDL MFCD00000517
Clave InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)estannano
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyltin dichloride
Punto de fusión 104°C to 108°C
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.69
Porcentaje de pureza 98%