Learn More
Dicloruro de dimetilestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10113161 5 g 5 GR
10537031 25 g 25 g
10550974 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347820050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-73-1
Número MDL MFCD00000517
Clave InChI PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)estannano
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyltin dichloride
Punto de fusión 103.0°C to 110.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 188.0°C to 190.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H6Cl2Sn
Fórmula lineal (CH3)2Sn(Cl)2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: 0.1 g/mL in methanol
Peso molecular (g/mol) 219.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.66
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyltin dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.