Learn More
Cloruro de Dimetiltina, TRC
Código de producto. 30387036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387036 5 g
30370928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4800305G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 753-73-1
Fórmula molecular C2 H6 Cl2 Sn
Peso molecular (g/mol) 219.68
Sinónimo Dimethyltin Dichloride, Stannane, dichlorodimethyl-, Tin, dimethyl-, dichloride (6CI), Dichlorodimethylstannane, Cotin 210, Dichlorodimethyltin, Dimethyldichlorostannane, Dimethyldichlorotin, Dimethylstannyl dichloride, Dimethyltin dichloride, Dimethyltin(IV) dichloride, NSC 55159, Nesstin P
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)estannano
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyltin-dichloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2CH3.2ClH.Sn/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.8869