Learn More
Cloruro de dimetiltiocarbamoilo, TRC
Código de producto. 30387395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387395 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30387395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47954525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylthiocarbamoyl Chloride
CAS 16420-13-6
Fórmula molecular C3H6ClNS
Cantidad 25 g
Sinónimo N,N-Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylthiocarbamyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide, Dimethylcarbamothioic Chloride, Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamothioyl Chloride, N,N-Dimethylchlorothiocarbamate, N,N-Dimethylthiocarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylthiocarbamyl Chloride, N,N'-Dimethylchlorothioformamide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
SMILES CN(C)C(=S)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-dimetilcarbamotioilo
Peso molecular (g/mol) 123.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.9909