Learn More
Cloruro de dimetiltiocarbamoil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466578 100 g 100 g
15456578 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60104.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16420-13-6 | C3H6ClNS | 123.60 g/mol
Dimethylthiocarbamoyl chloride is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals. It finds application in chemoselective deoxygenation of pyridine-N-oxides. It is also used as a starting reagent in the synthesis of dimethylthiocarbamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de dimetiltiocarbamoil se utiliza como intermedio en la síntesis de productos farmacéuticos. Se usa en la desoxigenación quimioselectiva de los N-óxidos de piridina. También se utiliza como reactivo inicial en la síntesis de dimetiltiocarbamatos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y tetrahidrofurano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, aminas y bases fuertes. Reacciona violentamente con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16420-13-6
Fórmula molecular C3H6ClNS
Peso molecular (g/mol) 123.60
Número MDL MFCD00004919
Clave InChI PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
PubChem CID 27871
SMILES CN(C)C(Cl)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylthiocarbamoyl chloride
Punto de fusión 39°C to 43°C
Punto de ebullición 90°C to 95°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCSCl
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 635823
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-dimetilcarbamotioilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.6
Porcentaje de pureza 95%