Learn More
Cloruro de dimetilsulfamoilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
18,75 ML
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10147470 25 g Frasco de vidrio 18,75 ML
10793114 100 g Frasco de vidrio 100 g
10793884 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13360-57-1 | C2H6ClNO2S | 143.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13360-57-1
Fórmula molecular C2H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 143.59
Número MDL MFCD00007425
Clave InChI JFCHSQDLLFJHOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylsulfamoyl chloride, sulfamoyl chloride, dimethyl, dimethylaminosulfonyl chloride, dimethylsulfamoylchloride, dimethylsulphamoyl chloride, dimethylamidosulfonyl chloride, n,n-dimethylsulfamyl chloride, dimethylsulfamyl chloride, sulfamoyl chloride, n,n-dimethyl, dimethyl sulfamoyl chloride
PubChem CID 83372
Nombre IUPAC cloruro de N,N-dimetilsulfamoilo
SMILES CN(C)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylsulfamoyl chloride
Punto de fusión -13°C
Densidad 1.3370g/mL
Punto de ebullición 114°C (75.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NSO2Cl
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 84
Fieser 09,187
Gravedad específica 1.337
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.59
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylsulfamoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylsulfamoyl chloride