Learn More
Dimetilsilidietilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342186 25 g 25 g
11332186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03503.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13686-66-3
Fórmula molecular C6H16NSi
Peso molecular (g/mol) 130.29
Número MDL MFCD00048523
Clave InChI ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
Nombre IUPAC (dietilamin)dimetilsililo
SMILES CCN(CC)[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 109°C to 110°C
Nombre del producto químico o material Dimethylsilyldiethylamine
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación <−5°C (23°F)
Índice de refracción 1.408
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.8
Número UN UN1993
Beilstein 741862
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.3
Porcentaje de pureza 95%