Learn More
Dicloruro dimetilfosforamidoso, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylphosphoramidous dichloride |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.2710g/mL |
| Punto de ebullición | 150.0°C |
| Temperatura de inflamación | −23°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2NPCl2 |
| Índice de refracción | 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589nm) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dimethylphosphoramidous dichloride
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.