Learn More
Cloruro dimetilfosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylphosphinic Chloride |
| CAS | 1111-92-8 |
| Fórmula molecular | C2H6ClOP |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Chlorodimethylphosphine Oxide, Dimethylphosphinic Chloride, Dimethylphosphinoyl Chloride, Dimethylphosphinyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6ClOP/c1-5(2,3)4/h1-2H3 |
| SMILES | CP(=O)(C)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 112.5 |