Learn More
Dimetilfenilvinilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylphenylvinylsilane |
| CAS | 1125-26-4 |
| Fórmula molecular | C10H14Si |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (Ethenyldimethylsilyl)benzene, Dimethylvinylphenylsilane, Ethenyldimethylphenylsilane, Phenyldimethylvinylsilane, Vinyldimethylphenylsilane, Vinylphenyldimethylsilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C=C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | etenil-dimetil-fenilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 162.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0865 |