Learn More
Dimetilfenilsilanol, sal sódica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462050 1 g 1 g
11472050 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28457.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-75-5 | C8H11NaOSi | 174.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-75-5
Fórmula molecular C8H11NaOSi
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD09266151
Clave InChI NPZJKOMUCXNLBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylphenylsilanol sodium salt, sodium dimethyl phenyl silanolate, sodium dimethylphenylsilanolate, amtsi046, sodium phenyldimethylsilanolate, dimethyl phenyl sodiooxy silane, sodium phenyl dimethylsilanolate
PubChem CID 23713317
Nombre IUPAC sodio;dimetil-oxido-fenilsilano
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylphenylsilanol sodium salt
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza 97%