Learn More
Dimethylphenylsilane, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 11945821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
11945821 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 11945821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylphenylsilane
CAS 766-77-8
Color Incolora
Densidad 0.8890g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H11Si
Fórmula lineal C6H5SiH(CH3)2
Índice de refracción 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Sinónimo dimethylphenylsilane, dimethyl phenyl silane, phenyldimethylsilane, silane, dimethylphenyl, benzene, dimethylsilyl, dimethylphenyl silane, c8h12si, dimethyl phenyl silyl, dimethyl-phenylsilicon
Clave InChI OIKHZBFJHONJJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC dimetil(fenil)silicio
Peso molecular (g/mol) 135.261
PubChem CID 6327656
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.27
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid