Learn More
Dimetilfenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489106 5 g 5 g
11479106 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17975.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
Dimethylphenylphosphine is used as a ligand in transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dimetilfenilfosfina se utiliza como ligando en complejos de metales de transición.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-66-2
Fórmula molecular C8H11P
Peso molecular (g/mol) 138.15
Número MDL MFCD00008509
Clave InChI HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
Nombre IUPAC dimetil(fenil)fosfano
SMILES CP(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylphenylphosphine
Densidad 0.971
Punto de ebullición 75°C to 79°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.563
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 742064
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.15
Porcentaje de pureza 97%