Learn More
Dimetilfenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10519843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10519843 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10688401 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10519843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310100250
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-66-2
Fórmula molecular C8H11P
Peso molecular (g/mol) 138.15
Número MDL MFCD00008509
Clave InChI HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
Nombre IUPAC dimetil(fenil)fosfano
SMILES CP(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylphenylphosphine
Color Incolora
Densidad 0.9710g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5P(CH3)2
Índice de refracción 1.5620 to 1.5640
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.971
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido