Learn More
Dimetilglioxima, TRC
Código de producto. 30384137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384137 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30384137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477978100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime
CAS 95-45-4
Fórmula molecular C4H8N2O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,3-Diisonitrosobutane, Biacetyl Dioxime, Chugaev's Reagent, Diacetyl Dioxime, NSC 9, 2,3-Dioxime-2,3-butanedione
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
SMILES C\C(=N\O)\C(=N\O)\C
Peso molecular (g/mol) 116.12