Learn More
Dimetilglioxima, sal sódica, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10417830 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10417830 250 g Jarra de plástico para polvo 250 g
1 options
Código de producto. 10417830 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3950/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75006-64-3
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C4H22N2Na2O10
Número MDL MFCD00150288
Sinónimo dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
Clave InChI IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Nombre IUPAC disodio;2-N,3-N-dioxidobutano-2,3-diimina;octahidrato
Peso molecular (g/mol) 304.20
PubChem CID 71310106
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.19g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo