Learn More
Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15635430 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15635430 500 g 500 g
15625430 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635430 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 40400500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for precipitation of metals,≥97.0% (NT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75006-64-3
Fórmula molecular C4H22N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 304.20
Número MDL MFCD00150288
Clave InChI IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
Nombre IUPAC disodio; 2-N,3-N-dioxidobutano-2,3-diimina;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime disodium salt octahydrate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CH3C(=NONa)C(=NONa)CH3 · 8H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3776330
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (NT)