Learn More
Dimetilglioxima, octahidrato de sal disódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate |
| Nombre de nota | 99% |
| Punto de fusión | >300.0°C |
| Color | Blanco a beige |
| Pérdida por secado | 46% to 49% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O |
| Cantidad | 250 g |
| Mostrar más |