Learn More
Dimetilglioxima, octahidrato de sal disódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10136963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10136963 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10209700 100 g Frasco de vidrio 100 g
10146990 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10136963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    405.65€ / 1 Kg
    Ahorro 65.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Dimetilglioxima, sal disódica octahidrato, 99 %, C4H6N2Na2O2.8H2O, número CAS-75006-64-3, c4h6n2o2.2na.8h2o, dimetilglioxima sal disódica octahidrato, dimetilglioxima sal disódica octahidrato, dimetilglioxima de sodio octahidrato, 1 kg, blanco a beige, 262-523-2, 304,19
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75006-64-3
Fórmula molecular C4H22N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 304.20
Número MDL MFCD00150288
Clave InChI IJJDRGUPRATWQX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dimethylglyoxime disodium salt octahydrate, c4h6n2o2.2na.8h2o, sodium dimethylglyoxime octahydrate, dimethylglyoxime di-sodium salt octahydrate
PubChem CID 71310106
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].CC(=N[O-])C(C)=N[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime, disodium salt octahydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 46% to 49%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(NONa)C(NONa)CH3·8H2O
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad (50mg/ml,50% ethanol) Clear solution
Nombre IUPAC disodio; 2-N,3-N-dioxidobutano-2,3-diimina;octahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino