Learn More
Dimetilglioxima, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10686252 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10686252 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10686252 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3900/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 95-45-4
Punto de fusión 239°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H8N2O2
Número MDL MFCD00002117
Cantidad 100 g
Sinónimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
Clave InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Nombre IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 116.12
PubChem CID 5356010
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylglyoxime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.