Learn More
Dimetilglioxima, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418418 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13418418 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10408150 100 g Frasco de plástico 100 GR
10012170 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13418418 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172000025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00€
    657.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 122.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Dimetilglioxima, +99 %, C4H8N2O2, número CAS-95-45-4, 2,3-butanediona dioxima, reactivo de chugaev, biacetil, dioxima, 2,3-diisonitrosobutano, diacetildioxima, nsc 9, diacetil dioxima, unii-2971mft1ky, biacetil dioxima, dimetilglioxima, 500 g, 01,772, blanco, 202-420-1, 116.12, palabra de aviso de GHS: Peligro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-45-4
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002117
Clave InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Sinónimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 239.0°C to 242.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,772
Índice Merck 15,327
Información de solubilidad Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Punto de sublimación >70 °C
Nombre IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99+%
Materia insoluble 0.05% max. (in alcohol)
Forma física Polvo cristalino