Learn More
Dimetilglioxima, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495173 100 g 100 g
11405183 500 g 500 g
11415183 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495173 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12810.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.68€
    51.65€ / 100 g
    Ahorro 11.03€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Dimethylglyoxime is a well known reagent in analytical chemistry. It is used for the qualitative and quantitative determination of nickel by gravimetric analysis. It also finds application in the separation of palladium from tin, gold, rhodium and iridium. It is also useful in the detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dimetilglioxima es un conocido reactivo en química analítica. Se utiliza en la determinación cualitativa y cuantitativa del níquel mediante análisis gravimétrico. También se aplica en la separación de paladio de estaño, oro, rodio e iridio. También es práctica en la detección de bismuto.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter y soluciones alcalinas. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-45-4
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002117
Clave InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Sinónimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
Nombre IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 506731
Índice Merck 14,3246
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether and solutions of alkalies. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethylglyoxime
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Butanedione, dioxime