Learn More
Dimetilglioxima, 99+ %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10015700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10015700 500 g Frasco de plástico 500 g
10615491 25 g Frasco de plástico 25 g
10625491 100 g Frasco de plástico 100 GR
10751544 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10015700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408335000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-45-4 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-45-4
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002117
Clave InChI JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Sinónimo biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky
PubChem CID 5356010
SMILES C\C(=N/O)\C(\C)=N\O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethylglyoxime
Punto de fusión 239.0°C to 242.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.05% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 772
Índice Merck 15, 3270
Información de solubilidad Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene
Punto de sublimación >70°C
Nombre IUPAC N-[(E)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.02% max. (in ethanol)
Forma física Polvo cristalino