Learn More
Dimethylfraxetin, MedChemExpress
Código de producto. 16458858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458858 10 mg 10 miligramos
16443836 25 mg 25 miligramos
16441298 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0085
MedChemExpress Dimethylfraxetin is a Carbonic anhydrase inhibitor, with a Ki value of 0.0097 μM.
Dimethylfraxetin is a Carbonic anhydrase inhibitor, with a Ki value of 0.0097 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylfraxetin
CAS 6035-49-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H12O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 6,7,8-Trimethoxycoumarin Fraxetin dimethyl ether
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (529.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1C=CC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 236.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.22
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death