Learn More
Dimetilformamida, para la síntesis de péptidos, envasada en nitrógeno, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescription
2,5 , frasco de cristal con recubrimiento de plástico
Specifications
Specifications
| CAS | 68-12-2 |
| Punto de fusión | -61 °C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 153 °C |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Fórmula molecular | C3H7NO |
| Número MDL | MFCD00003284 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Sinónimo | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
| Clave InChI | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethylformamide