Descripción
Dimetilformamida, extra-pura, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Punto de fusión | -61 °C |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 5 L |
| Envase | Frasco de HDPE |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 4,9 mbar a 20 °C |
| Viscosidad | 0,8 mPaS a 20 °C |
| Punto de ebullición | 153 °C |
| Peso molecular (g/mol) | 73.10 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dimethylformamide
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.