Learn More
Dimetilformamida, BakerDRY™, J.T. Baker™
Product Code. 15538544 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15538544 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15538544 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 921312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.63€
    632.55€ / paquete de 1
    Ahorro 115.08€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Fabricado específicamente para su uso en síntesis organometálica y oligonucleótida
    Para su uso en síntesis orgánica
Chemical Identifiers
CAS 68-12-2
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00003284
Clave InChI ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Nombre IUPAC N,N-dimetilformamida
SMILES CN(C)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dimethylformamide
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 58.00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha, con septum
Gravedad específica 1L = 0.95kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09
Grado BakerDRY