Learn More
Dimetiletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylethylamine |
| CAS | 598-56-1 |
| Fórmula molecular | C4H11N |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 73.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.0891 |