Learn More
Dimetiletilamina, TRC
Código de producto. 30384243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384243 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30384243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48084350ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylethylamine
CAS 598-56-1
Fórmula molecular C4H11N
Cantidad 50 mL
Sinónimo N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
SMILES CCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 73.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.0891