Learn More
Dimetiletil-(3-sulfopropil)amonio, sal interna, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dimethylethyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt |
| CAS | 160255-06-1 |
| Fórmula molecular | C7 H17 N O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-sulfo-, inner salt, NDSB 195, Dimethylethyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO3S/c1-4-8(2,3)6-5-7-12(9,10)11/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-[etil(dimetil)azaniumil]propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0929 |