Learn More
Dimetiletoxivinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379335 25 g 25 g
11369335 5 g 5 g
11389335 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16699.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5356-83-2 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5356-83-2
Fórmula molecular C6H14OSi
Peso molecular (g/mol) 130.262
Número MDL MFCD00009070
Clave InChI JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
PubChem CID 79315
Nombre IUPAC etenil-etoxi-dimetilsilano
SMILES CCO[Si](C)(C)C=C
Especificaciones
Punto de ebullición 99°C
Nombre del producto químico o material Dimethylethoxyvinylsilane
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1743477
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.26
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.398
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.79