Learn More
Dimetiletoxisilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dimethylethoxysilane (DMES), a volatile liquid, is used by NASA to waterproof the heatprotective silica tiles and blankets on the space shuttle. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dimetiletoxisilano (DMES), un líquido volátil, es utilizado por la NASA para impermeabilizar las mantas y las placas de protección térmica de sílice mantas en el transbordador espacial. El DME produce fácilmente diversos productos en presencia de pequeñas cantidades de humedad o bases. El DME produce fácilmente diversos productos en presencia de pequeñas cantidades de humedad o bases.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad, agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 55°C |
| Nombre del producto químico o material | Dimethylethoxysilane |
| Nombre de nota | ammonia-free |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | 15°C (59°F) |
| Índice de refracción | 1.368 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.757 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1731481 |
| Mostrar más |