Learn More
Dimetiletoxisilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319185 25 g 25 g
11329185 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319185 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16476.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14857-34-2 | C4H11OSi | 103.216 g/mol
Dimethylethoxysilane (DMES), a volatile liquid, is used by NASA to waterproof the heatprotective silica tiles and blankets on the space shuttle. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases. DMES readily produces a variety of products in the presence of small amounts of moisture or bases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetiletoxisilano (DMES), un líquido volátil, es utilizado por la NASA para impermeabilizar las mantas y las placas de protección térmica de sílice mantas en el transbordador espacial. El DME produce fácilmente diversos productos en presencia de pequeñas cantidades de humedad o bases. El DME produce fácilmente diversos productos en presencia de pequeñas cantidades de humedad o bases.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad, agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14857-34-2
Fórmula molecular C4H11OSi
Peso molecular (g/mol) 103.216
Número MDL MFCD00026750
Clave InChI DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
Nombre IUPAC etoxi(dimetil)silicio
SMILES CCO[Si](C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 55°C
Nombre del producto químico o material Dimethylethoxysilane
Nombre de nota ammonia-free
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731481
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.23
Porcentaje de pureza 94%
Índice de refracción 1.368
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.757