Learn More
Dimetilpiridina-2,5-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10203522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10203522 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10203522 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02989EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethylepyridine-2, 5-dicarboxylate
CAS 881-86-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9NO4
Número MDL MFCD00034767
Cantidad 10 g
Sinónimo dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
Clave InChI TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
Nombre IUPAC piridina-2,5-dicarboxilato de dimetilo
Peso molecular (g/mol) 195.174
PubChem CID 234911
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 97%