Learn More
Dimethylenastron, MedChemExpress
Código de producto. 16497756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497756 100 mg 100 miligramos
16470438 5 mg 5 miligramos
16437978 10 mg 10 miligramos
16413907 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19944
MedChemExpress Dimethylenastron is a potent kinesin Eg5 inhibitor, with an IC50 of 200 nM.
Dimethylenastron is a potent kinesin Eg5 inhibitor, with an IC50 of 200 nM.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Dimethylenastron
CAS 863774-58-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18N2O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (330.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(NC(NC2C3=CC=CC(O)=C3)=S)CC(C)(C)C1
Peso molecular (g/mol) 302.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.39
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.