Learn More
Dimetilo4-(4-metoxifenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10039291 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10374102 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10039291 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02190DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 73257-47-3
Fórmula molecular C18H21NO5
Peso molecular (g/mol) 331.368
Número MDL MFCD00085027
Clave InChI IAXDEFZXLVTHLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3,5-dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate, maybridge1_007478, cbmicro_033161, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-4-methoxyphenyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, dimethyl 4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxy late, 3,5-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, dimethyl ester, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 1,4-dihydro-4-4-methoxyphenyl-2,6-dimethyl-, 3,5-dimethyl ester
PubChem CID 614332
Nombre IUPAC dimetil 4-(4-metoxifenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OC)C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.37
Porcentaje de pureza 97%