Learn More
Dimetildodecilamina, Mikromol™
Código de producto. 17980646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17980646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17980646 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0451.05
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Dimetildodecilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Nombres de analitos o componentes Dimethyldodecylamine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H31 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dimethyldodecylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetildodecan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 213.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,2456 g/mol