Learn More
Sal sódica del ácido dimetilditiocarbámico dihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyldithiocarbamate Sodium Dihydrate |
| CAS | 72140-17-1 |
| Fórmula molecular | C3 H6 N S2 . 2 H2 O . Na |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt Dihydrate, Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt, dihydrate (9CI), Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate, N,N-Dimethyldithiocarbamate Sodium Dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NS2.Na.2H2O/c1-4(2)3(5)6;;;/h1-2H3,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].CN(C)C(=S)[S-] |
| Nombre IUPAC | sodio;N,N-dimetilcarbamoditioato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 179.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.005 |